1224507
USP
Dobutamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dobutamine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Clé InChI
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Dobutamine for Injection
- Dobutamine Hydrochloride
- Dobutamine in Dextrose Injection
- Dobutamine Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3