1096531
USP
Carboxymethylcellulose calcium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Carboxymethylcellulose calcium salt, Calcium CM-cellulose, Calcium carboxymethylcellulose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carboxymethylcellulose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(nc3c(c2NC(CCCN(CC)CC)C)cc(cc3)OC)cc1
InChI
1S/C23H30ClN3O/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-14-17(24)9-11-21(19)26-22-12-10-18(28-4)15-20(22)23/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26)
Clé InChI
SVUDQUZYHLUPQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable