1078824
USP
Buspirone Related Compound L
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
buspirone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
InChI
1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
Clé InChI
BCNBRBQCDHLCBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Buspirone Hydrochloride
- Buspirone Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
416.3 °F
Point d'éclair (°C)
213.50 °C