1044298
USP
Atenolol Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-{[(2-Hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4,1-phenylene)}diacetamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
atenolol
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H22N2O5/c20-18(23)9-13-1-5-16(6-2-13)25-11-15(22)12-26-17-7-3-14(4-8-17)10-19(21)24/h1-8,15,22H,9-12H2,(H2,20,23)(H2,21,24)
Clé InChI
RJTRBVLDVHIXNJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Atenolol
- Atenolol Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable