1044287
USP
Atenolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
atenolol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
InChI
1S/C11H14ClNO3/c12-6-9(14)7-16-10-3-1-8(2-4-10)5-11(13)15/h1-4,9,14H,5-7H2,(H2,13,15)
Clé InChI
OQFMSHFNOSFLJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable