Principaux documents
1022808
USP
2-Amino-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-2-benzoylaniline
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(Cl)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.68
Beilstein:
475640
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
API family: alprazolam
Famille d'API
chlordiazepoxide , alprazolam, oxazepam; prazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
96-98 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Clé InChI
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Amino-5-chlorobenzophenone is a organic nonlinear optical material.
Application
It was used in the determination of chlordiazepoxide and mebeverine HCl using HPLC method.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
388.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
198 °C - closed cup
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Studies on organic single crystal: 2-amino-5-chlorobenzophenone (2A-5CB).
Babu, R. Ramesh, et al.
Journal of Crystal Growth, 265.1, 290-295 (2004)
Simultaneous HPLC Determination of Chlordiazepoxide and Mebeverine HCl in the Presence of Their Degradation Products and Impurities.
El-Shaheny, Rania N., and Fathalla F. Belal.
Journal of Chemistry, 2015, 1-9 (2015)