1015019
USP
Alprazolam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2-Acetylhydrazino)-7-chloro-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
alprazolam
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C17H15ClN4O/c1-11(23)21-22-16-10-19-17(12-5-3-2-4-6-12)14-9-13(18)7-8-15(14)20-16/h2-9H,10H2,1H3,(H,20,22)(H,21,23)
Clé InChI
RIYMFZCORTVORQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Alprazolam
- Alprazolam Extended-Release Tablets
- Alprazolam Tablets
- Triazolam
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable