1011018
USP
Acitretin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2Z,4E,6E,8E)-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid, 13-cis-Acitretin, Isoacitretin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acitretin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C)c1c(c(c(c(c1)C)\C=C\C(=C\C=C\C(=C/C(=O)O)\C)\C)C)C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12-
Clé InChI
IHUNBGSDBOWDMA-UGOGCBOOSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable