1.00424
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Synonyme(s) :
TM=["Hibar"] RT column for customized packing
About This Item
Produits recommandés
product name
Hibar® 250-4,6, suitable for HPLC
Paramètres
400 bar pressure
Niveau de qualité
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany