Y0002382
Propylene glycol monocaprylate
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Capmul 908P, Propylene glycol monocaprylate, Sefsol 218
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
266.0 °F
Point d'éclair (°C)
130 °C