Y0002169
Nomegestrol acetate impurity B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Nomegestrol, 17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-diene-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
megesterol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4C(=C3)C)CC2)CC1)C)C(=O)C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12-10-18-16(15-5-4-14(23)11-17(12)15)6-8-20(3)19(18)7-9-21(20,24)13(2)22/h10-11,15-16,18-19,24H,4-9H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Clé InChI
KZUIYQJTUIACIG-YBZCJVABSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3