SU861027
Remplacement de plaque de base SGT Purificateur de gaz
triple trap (hydrocarbon, moisture, oxygen), for helium carrier gas
Description générale
Gas purifier helps in enhancing the performance of GC detectors. It can reduce the background signal in flame ionization and nitrogen phosphorus detectors.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Gas Chromatographic Techniques and Applications
Science, 135-135 (2001)