23987
Piège à humidité, modèle économique
volume 400 cc, 1/8 in. fitting
Synonyme(s) :
PIÈGE ÉCONOMIQUE D’ÉLIMINATION DE L’HUMIDITÉ, 400 CC, RACCORDS 1/8”
About This Item
Produits recommandés
Volume
400 cc
Raccords
1/8 in. fitting
Description générale
The indicating 4A changes from blue to tan at 20% relative humidity.
Note: Not for use with carrier gas streams.
Dimensions:
- 400 cc Traps: 17 1/2 in. (44.4 cm) long x 2 in. (51 mm) diameter
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable