Key Documents
SU860170
Supelco
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
white PTFE/blue silicone
Caractéristiques
Durometer: 45° shore A
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E.
17 mm
Diam. × épaisseur
17 mm × 1.3 mm
Compatibilité
for use with ND18 magnetic screw cap