Principaux documents
PHL89766
Protocatechuic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4-Dihydroxybenzoic acid, Protocatechuic acid
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Beilstein:
1448841
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
197-200 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clé InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: allium carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus melissa pimpinella thymus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4