Key Documents
PHL89567
α-Asarone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Trans-1,2,4-triméthoxy-5-(1-propenyl)benzène
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro Beilstein :
1910606
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
296 °C (lit.)
Pf
57-61 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable