Principaux documents
PHL89154
Actein
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Shengmating
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C37H56O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
676.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1C[C@@]2([C@H]3[C@@](O3)(C)[C@@H](O)O2)O[C@]4([H])[C@@]1([H])[C@]([C@H](OC(C)=O)C[C@]5(C6)[C@@]7([H])CC[C@]8([H])[C@]56CC[C@H](O[C@]9([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]9O)C8(C)C)(C)[C@@]7(C)C4
InChI
1S/C35H54O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h17-28,36-39H,7-16H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21+,22?,23+,24+,25-,26+,27+,28?,30-,31+,32-,33-,34+,35?/m1/s1
Clé InChI
RKNTVINERUAWJC-LXVMFROXSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable