Principaux documents
PHL84269
Ziyuglycoside I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gouguside 7, Kudinoside H, Pomolic acid 3-arabinoside 28-glucoside, Zigu-glucoside I
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H66O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
766.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3