Principaux documents
PHL84265
Tubeimoside II
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Tubeimoside B
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C63H98O30
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1335.43
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1)O)O)O)OC2C3OC(=O)CC(CC(=O)OC4COC(OC5C(OC6C(C7C(C8C(C9(CC(C%11(C(CC(CC%11)(C)C)C9=CC8)C(=O)OC%10OCC(C(C%10OC(OC3C)C2O)O)O)O)C)(CC7)C)(CC6O)C)(CO)C)OC(C(C5O)O)CO)C(C4O)O)(O)C
InChI
1S/C63H98O30/c1-25-46-47(89-51-43(77)38(72)29(67)21-82-51)45(79)53(85-25)91-48-39(73)30(68)22-83-54(48)93-56(80)63-14-13-57(2,3)15-27(63)26-9-10-34-59(5)16-28(66)50(60(6,24-65)33(59)11-12-61(34,7)62(26,8)17-35(63)69)92-55-49(42(76)40(74)31(20-64)87-55)90-
Clé InChI
GBWAAJJGXQJTTA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable