Principaux documents
PHL84222
Hosenkoside C
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H82O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
979.15
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@](CC7)(CO)CC\C=C(/CO)\C)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C
Clé InChI
QGMUCGXWCKWHRJ-PFRMLUNBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable