Key Documents
PHL83962
Calvatic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-(2-Cyano-1-oxidodiazenyl)benzoic acid, Alvatic acid, Calvatinic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.14
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
InChI
1S/C8H5N3O3/c9-5-10-11(14)7-3-1-6(2-4-7)8(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clé InChI
LDRFVNKBORCKQS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable