D9754
2-Aminoethyl diphenylborinate
97%
Synonyme(s) :
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl borate, 2-Aminoethyl diphenyl borate, Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester, Diphenylborinic acid, NSC 17107
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
Clé InChI
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Preparation of apoptotic inducers
- Activator of the Orai3 (ORAI calcium release-activated calcium modulator 3) protein
- Inhibits Ca2+ influx through transient receptor potential 2 channels in rat dorsal root ganglion neurons
- Membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable