Principaux documents
PHL83837
Dehydrotumulosic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C31H48O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C31H48O4/c1-18(2)19(3)9-10-20(27(34)35)26-23(32)17-31(8)22-11-12-24-28(4,5)25(33)14-15-29(24,6)21(22)13-16-30(26,31)7/h11,13,18,20,23-26,32-33H,3,9-10,12,14-17H2,1-2,4-8H3,(H,34,35)/t20-,23-,24?,25+,26+,29-,30-,31+/m1/s1
Clé InChI
LADJWZMBZBVBSB-DWSVKRSBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable