Principaux documents
PHL82554
Gossypetin 3-methylether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7,8-trihydroxy-3-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7,8-Pentahydroxy 3-methoxyflavone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.26
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=C2C(C(C(OC)=C(C3=CC(O)=C(O)C=C3)O2)=O)=C(O)C=C1O
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable