Principaux documents
PHL82478
Asarylaldehyde
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, Asaronaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)3C6H2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Beilstein:
1951403
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
112-114 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable