Principaux documents
PHL80937
(+)-Piscidic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.21
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0 (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
−20°C
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable