Principaux documents
PHL80863
4-Hydroxyisophthalic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable