Key Documents
PHL80350
Methyl trans-cinnamate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-Cinnamic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Point d'ébullition
260-262 °C (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
Clé InChI
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3