94184
Cyflufenamid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(Z)-N-[α-(Cyclopropylmethoxyimino)-2,3-difluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-2-phenylacetamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(c(c1F)C(\NC(=O)Cc2ccccc2)=N\OCC3CC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H17F5N2O2/c21-15-9-8-14(20(23,24)25)17(18(15)22)19(27-29-11-13-6-7-13)26-16(28)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,13H,6-7,10-11H2,(H,26,27,28)
Clé InChI
ACMXQHFNODYQAT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable