46738
Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Solubilité
H2O: soluble at
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][C@@]12O[C@H](C)CC(=O)[C@]1(O)O[C@]3([H])[C@@H](NC)[C@@H](O)[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@]3([H])O2
InChI
1S/C14H24N2O7.2ClH.5H2O/c1-5-4-6(17)14(20)13(21-5)22-12-10(19)7(15-2)9(18)8(16-3)11(12)23-14;;;;;;;/h5,7-13,15-16,18-20H,4H2,1-3H3;2*1H;5*1H2/t5-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13+,14+;;;;;;;/m1......./s1
Clé InChI
DCHJOVNPPSBWHK-UXXUFHFZSA-N
Description générale
Application
Attention
Notes préparatoires
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.