843402
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
phase iminodiacetic acid, 65 μm particle size, bottle of 5 g
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Epoxy-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
phase filter (Epoxy)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
powder (dry, free-flowing)
Conditionnement
bottle of 5 g
Fabricant/nom de marque
Tosoh 43402
Ampleur du marquage
800 μeq/g ligand density
Paramètres
pressure (max. 3 bar)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
iminodiacetic acid phase
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
Capacité
>60 g/L adsorption capacity (soybean trypsin inhibitor)
Technique de séparation
affinity
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales