Key Documents
82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
Matériaux
stainless steel hardware
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 mm × 4.6 mm
Matrice
Hydrogen Form
polymeric
Taille des particules
12 μm
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
ion exclusion
Description générale
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable