SLHN033
Filtre pour seringue en nylon Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-HN, Filtre pour seringue en nylon de 0,45 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex®
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Hauteur
27 mm
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
100 mL
Couleur
purple
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Point de bulle
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
- Les filtres pour seringue non stériles Millex avec membrane hydrophile en nylon sont compatibles avec une large gamme de solvants
- Disponibles en dimensions de pores de 0,20 µm et 0,45 µm et deux diamètres différents pour répondre à tous vos besoins
- Compatibles avec les solutions aqueuses et organiques, pour une vaste compatibilité chimique et une grande souplesse d'utilisation au laboratoire
- Constitués de polypropylène, pour de faible niveaux de composés extractibles et une vaste compatibilité chimique
Disponibles en plusieurs conditionnements :
Références se terminant par NS (-------NS) : 50 par pack
- Références se terminant par NL (-------NL) : 100 par pack
- Références se terminant par TL (-------TL) : 100 par pack. Ces filtres pour seringue ont un tube de prolongement
- Références se terminant par NB (-------NB) : 250 par pack
- Références se terminant par NK (-------NK) : 1000 par pack
Applications :
- Filtration d'échantillons avant UHPLC, HPLC, LC-MS et spectrométrie de masse
- Filtration de solvants
- Clarification de solutions aqueuses et organiques
Caractéristiques
Les clients ont également consulté
Articles
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.