Principaux documents
818154
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonnes TSKgel® C18, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh Super-ODS, 18154
Ampleur du marquage
8% Carbon, endcapped
Paramètres
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
2.3 μm
Dimension de pores
140 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Forme physique
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation