513010
Mini-régulateur de pression avec manomètre
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Produits recommandés
Description générale
Régulation de la pression fiable à 1 psig près (0.07 Kg/cm2). Manomètre gradué de 0 à 60 psig (4,2 kg/cm2). Se raccorde facilement au bouteilles SCOTTY grâce au connecteur de 1/8 in. fourni. Il vous est également possible de relier l′adaptateur pour seringue (N°6-09-010 du catalogue) au régulateur pour des prélèvements d′échantillon à basse pression. Corps en aluminium avec capot en résine acétyle. Pression maximale d′entrée : 400psi (28,1 kg/cm2).
Attention
Cannot be used with Oxygen