814721
TSKgel® Phenyl-5PW (30) Bulk Media
bottle of 1 L, phase phenyl, 30 μm particle size
Synonyme(s) :
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
TSKgel®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 14721
Paramètres
20 bar max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
phenyl phase
Taille des particules
30 μm
pH de fonctionnement
1-13
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
103.1 °F
Point d'éclair (°C)
39.5 °C