Key Documents
72689
Supelco
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane
analytical standard
Synonyme(s) :
Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.18
Numéro Beilstein :
105946
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C
Densité
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79.4 °C - closed cup