63308-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3.0 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Agence
suitable for USP L26
Description
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Analyte(s) spécifique(s)
IgG
Fabricant/nom de marque
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
0.6% carbon loading
Paramètres
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 3.0 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å
operating pH range
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Informations légales
Anticorps
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.