59553
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouches SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L7
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable