59564
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche Supelguard SUPELCOSIL™ LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agence
suitable for USP L1
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 2 ea
Paramètres
<70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Matrice
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
use to protect LC-18, LC-PAH
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Informations légales
Les clients ont également consulté
Protocoles
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.