58991
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™ LC-8-DB, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L7
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
6.0% carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase