58297
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL™LC-8, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L7
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL™
Ampleur du marquage
6.0% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Informations légales
Application
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique