Principaux documents
58934
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne de CLHP SUPELCOSIL Suplex pKb-100, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L68
Niveau de qualité
Caractéristiques
endcapped: no
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
12.5% carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
amide, alkyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH
2-7.5
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les colonnes Suplex pKb-100 présentent les mêmes fonctionnalités de phase gréffée que les colonnes SUPELCOSIL LC-ABZ. Ces colonnes spéciales désactivées diffèrent dans le fait que les Suplex pKb-100 ne sont pas end-cappées, tandis que les colonnes SUPELCOSIL LC-ABZ le sont. L′absence de réactif de end-capping permet de meilleures performances de la Suplex pKb-100 pour les composés basiques les plus forts, tandis que la LC-ABZ est préférable lorsque l′échantillon contient également des acides et/ou des zwittérions.
Application
La colonne de CLHP SUPELCOSIL Suplex pKb-100 a été utilisée dans la purification par CLHP des ovaires de mouche prépurifiés. Elle a également été utilisée pour l′analyse par CLHP des rétinoïdes.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l′analyse CLHP ou LC-MS
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
A M Myhre et al.
Journal of lipid research, 37(9), 1971-1977 (1996-09-01)
Retinoylation (retinoic acylation) is a posttranslational modification of proteins occurring in a variety of cell types in vitro. This study was done to examine whether retinoylation occurs in vivo. We found that in retinol-deficient rats, radiolabeled retinol or retinoic acid
Korneel Hens et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3522-3530 (2002-07-24)
Angiotensin converting enzyme (ACE) was already discovered in insects in 1994, but its physiological role is still enigmatic. We have addressed this problem by purifying four new ACE substrates from the ovaries of the grey fleshfly, Neobellieria bullata. Their primary