Principaux documents
57178
Supelco
Tube de SPE en polypropylène vide avec frittés en PE, porosité de 20 µm
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
polypropylene
Description
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Conditionnement
pk of 16
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
60 mL
Dimension de pores
20 μm
Application(s)
food and beverages
Description générale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges