582705-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
1.4% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Colonne, L × D.I.
3 cm × 3 mm
Superficie
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
Taille des particules
2.7 μm
Dimension de pores
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse