Principaux documents
58267
Filtre d'entrée en acier inoxydable
pore size 2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Dimension de pores
2 μm
Description générale
Entièrement en acier inoxydable avec un élément filtrant avec des pores de 2 μ, 11/16 po. (1,7 cm) de diamètre. Tuyau de 1/8  pouce.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis