55058
Filtre/barboteur Bottom-of-the-Bottle™
pore size 2 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Upchurch Scientific, Inc A-435
Diamètre
28 mm
Dimension de pores
2 μm