Principaux documents
57463
Injecteur d'échantillons Rheodyne® modèle 3725i préparatif
stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
stainless steel
Caractéristiques
manual
number of ports 6
positions 2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Les vannes d′injection de modèle 3725i, conçues pour les colonnes de HPLC de DI 1 à 10 cm, présentent la facilité d′emploi et la polyvalence des vannes Rheodyne destinées à l′HPLC analytique, tout en permettant l′injection de volumes importants à des débits élevés. Solides et d′entretien facile, elles sont proposées en acier inoxydable ou en PEEK.
Livrées avec une boucle d′échantillonnage de 10 ml, des raccords 1/8 in. adaptés à tous les systèmes, une aiguille de 5 cm de gros diamètre (calibre 16/DE 0,65″) permettant une injection rapide de volumes importants, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux tubes d′évent, des clés, des vis de montage, ainsi que les instructions d′utilisation.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC