Key Documents
55049
Kit RheBuild®
for use with 7725/7725i/7726
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Compatibilité
for use with 7725/7725i/7726
Description générale
Vannes Rhéodyne
Ces kits contiennent tous les outils et pièces nécessaires pour réparer une vanne d′injection Rhéodyne. Les pièces fournies sont celles qui ont le plus de risques d′être endommagées, usées ou perdues. Les kits pour vannes d′injection à chargement avant incluent les éléments suivants : un joint de rotor, un stator, un joint d′isolation, un guide-aiguille, un nécessaire de nettoyage pour l′orifice d′injection, deux clés 6 pans, les instructions d′utilisation, ainsi qu′un mini-manuel. Les pièces peuvent varier en fonction du modèle de vanne.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Afficher tout