Principaux documents
57265
Supelco
Rampe à vide pour SPE Visiprep
DL (Disposable Liner), 24-port model
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
PTFE frit
polypropylene tube
Gamme de produits
Visiprep
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Description générale
La SPE est une forme de chromatographie, et comme dans d′autres techniques chromatographiques, la régulation du débit est cruciale au maintien de la reproductibilité des extractions. Contrairement à d′autres rampes à vide, le système Visiprep contient un système de soupape breveté qui permet de réguler précisément le débit de chaque tube de SPE grâce à des soupapes à vis indépendantes et tournantes, situées dans chaque orifice du couvercle de la rampe. Les rampes à vide Visiprep vous permettent de traiter simultanément jusqu′à 12 (version 12 ports) ou 24 (version 24 ports) échantillons de SPE. L′espacement entre les ports de la version 24 ports est légèrement inférieur à celui de la version 12 ports, nous vous conseillons donc de vérifier la taille de vos tubes et de la comparer aux espacements proposés.
L′extracteur sous vide Visiprep DL (liners jetables) interdit toute contamination croisée lors d′une nouvelle extraction sur la même position du système Le liner est constitué d′un port femelle luer en PP qui permet la fixation de la cartouche SPE et d′un tube fin en PTFE qui passe à travers le port du système d′extraction. Cela permet de remplacer après chaque extraction toutes les parties du système (port et vanne) qui auraient été en contact avec l′échantillon.
Application
La rampe à vide pour SPE Visiprep a été utilisée pour une extraction en phase solide visant à séparer les polyphénols présents dans le raisin, afin d'en déterminer la teneur par LC-MS. Elle a été utilisée pour concentrer et purifier des échantillons obtenus par extraction avec des solvants à partir d'eaux de surface et de sédiments d'eaux usées. Elle a également permis d'extraire et de doser l'estrone présente dans de l'eau par SPE-ELISA.
Caractéristiques et avantages
  • Vannes à visser brevetée à l′intérieur de chaque port pour un contrôle précis du débit
  • la cuve en verre ne se dissout pas, ne s′opacifie pas et ne se colore pas lors de l′utilisations des solvants
  • Les pieds sur le couvercle permettent de laisser le couvercle sur la surface de travail lors de l′ouverture du système
  • Les vanne et manomètre à vide résistants aux solvants à vis procurent une meilleure étanchéité et un meilleur contrôle du vide Les vannes nécessitent un tube pour vide de1/4″
  • Les portoirs de collecte des échantillons en PP supportent des flacons pour passeurs automatiques, de petits flacons à scintillation (D.E. recommandé de 22,75mm); des tubes à essai de 10 et 16mm; et des fioles volumétriques de 1, 2, 5 et 10mL Une plaque pour les flacons à scintillation de 20mL est disponible en option avec le système à 24-positions.
Produit fourni avec 100 supports jetables (réf. 57059).
Informations légales
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
Articles
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Protocoles
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Contenu apparenté
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
L'extraction en phase solide permet de purifier les échantillons en vue d'une analyse chromatographique, ce qui améliore la qualité des données et protège les colonnes analytiques.